安全性情報
100600P
Avanti
大腸菌抽出物ポーラー
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
E. coli極性脂質抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (100600P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100600P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100600P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
本製品は、Kornberg Minimal培地を使用して37°Cで培養した大腸菌 B(ATCC 11303)を3/4ログ成長フェーズの段階で抽出しています。全大腸菌脂質抽出物は、それぞれの組織からのクロロホルム:メタノール抽出物です。 抽出物を脱イオン水相とクロロホルム相へ分配後、クロロホルム相を濃縮しています。極性脂質抽出物は、全脂質抽出物をアセトンで沈殿後にジエチルエーテルで抽出して調製します。
アプリケーション
E. coli Extract Polarは検証目的の液体標準の調製に使用されています。 脂質のモル比率測定のためにも使用されています。
E. coli Extract Polarは以下の用途に使用されています:
  • 蛍光膜染料ラウルダンを使用する分光学研究のためのリポゾーム調製
  • 多重膜小胞の生成
  • タンデム質量分析計による分析のために標準脂質物質
E. coli Extract Polarは以下の用途に適しています:メタノールに溶解して脂質標準物質を調製 小型単層小胞の調製 リポゾームの調製(トリス塩酸(HCl)中)
生物化学的/生理学的作用
E. coli Polar脂質抽出物は膜蛋白の再構成のために有効に使用できます。大腸菌抽出物の極性部分を構成する主たる脂質成分はホスファチジルエタノールアミンです。それ以外の少量成分にはホスファチジルグリセロール(PG)やカルジオリピンなどが含まれます。これのら脂質は主として細胞質膜の小葉および外膜の内部に位置する小葉に由来します。 二重層から小胞融合により得られた大腸菌極性脂質抽出物。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル (100600P-100mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル (100600P-500mg)
60 mL琥珀色広口ねじ蓋ガラスボトル(100600P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
100600P-500MG:
100600P-VAR:
100600P-BULK:
100600P-1G:
100600P-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
16:0-18:1 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850757P
16:0-18:1 PE
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457P
16:0~18:1 PC
全脳抽出物 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
131101C
全脳抽出物
Assessing Membrane Fluidity and Visualizing Fluid Membrane Domains in Bacteria Using Fluorescent Membrane Dyes
Wenzel M, et al.
Bio-protocol, 8(20) (2018)
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Molecular model for the solubilization of membranes into nanodisks by styrene maleic acid copolymers
Scheidelaar S, et al.
Biophysical Journal, 108(2), 279-290 (2015)
Assessing membrane fluidity and visualizing fluid membrane domains in bacteria using fluorescent membrane dyes
Wenzel M, et al.
Bio-protocol (2018)
Masaru Sasaki et al.
The Journal of biological chemistry, 294(49), 18898-18908 (2019-10-31)
Bacterial membrane proteins are integrated into membranes through the concerted activities of a series of integration factors, including membrane protein integrase (MPIase). However, how MPIase activity is complemented by other integration factors during membrane protein integration is incompletely understood. Here
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
100600P-1G4061835533077
100600P-100MG4061835533060
100600P-500MG4061835533084