安全性情報
100500P
Avanti
大腸菌総抽出物
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
E. coli総脂質抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (100500P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100500P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100500P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
この製品は、Kornberg最小培地で37°Cで増殖させ3/4 log増殖期で採取したE. coli B(ATCC 11303)の抽出物です。全E. coli脂質抽出物は、それぞれの組織のクロロホルム:メタノール抽出物です。この抽出物を脱イオン水に対して分配し、クロロホルム相を濃縮します。
アプリケーション
E. coli Extract Totalは以下の用途に使用されています。単層小胞の調製に膜タンパク質緑色蛍光タンパク質(GFP)ベースの融合タンパク質の脂質スクリーニング実験におよびプロテオリポソームの溶解に。
生物化学的/生理学的作用
E. coli脂質抽出物は、16、17、および18炭素含有リン脂質、すなわちホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルグリセロール、およびカルジオリピンの組合せです。支持脂質二重層の調製に使用されます。E. coli脂質抽出物は、リン脂質のプロファイリングの標準として役立ち、あらゆる細菌サンプルの識別と分類学的なグループ化にも有用です。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(100500P-500 mg)
60 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(100500P-1 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
100500P-1G:
100500P-100MG:
100500P-BULK:
100500P-VAR:
100500P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
全脳抽出物 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
131101C
全脳抽出物
16:0-18:1 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850757P
16:0-18:1 PE
Egg PC (60%) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
241601A
Egg PC (60%)
Soy Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
541602C
Soy Extract Polar
An engineered thermal-shift screen reveals specific lipid preferences of eukaryotic and prokaryotic membrane proteins
Nji E, et al.
Nature Communications, 9(1), 4253-4253 (2018)
The extracellular gate shapes the energy profile of an ABC exporter
Hutter CAJ, et al.
Nature Communications, 10(1), 2260-2260 (2019)
Membrane insertion of small proteins
Protein Secretion, 39-62 (2010)
Sophie J Hesketh et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183192-183192 (2020-01-17)
Membrane proteins are traditionally extracted and purified in detergent for biochemical and structural characterisation. This process is often costly and laborious, and the stripping away of potentially stabilising lipids from the membrane protein of interest can have detrimental effects on
Lipid compositions in Escherichia coli and Bacillus subtilis during growth as determined by MALDI-TOF and TOF/TOF mass spectrometry
Gidden J, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 283(1-3), 178-184 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
100500P-100MG4061835533039
100500P-1G4061835533046
100500P-500MG4061835533053