包装
pkg of 1 × 100 mg (870277P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870277P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870277P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C53H99N4O11PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-37-50(60)65-42-45(68-51(61)38-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)43-67-69(63,64)66-41-40-55-49(59)35-28-27-33-39-54-48(58)36-32-31-34-47-52-46(44-70-47)56-53(62)57-52;/h45-47,52H,3-44H2,1-2H3,(H,54,58)(H,55,59)(H,63,64)(H2,56,57,62);/q;+1/p-1/t45-,46+,47+,52+;/m1./s1
InChI Key
HLOYGXYDOICSBP-OHXMQTJZSA-M
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
870277P-VAR:
870277P-100MG:
870277P-BULK:
870277P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック