包装
pkg of 1 × 100 mg (870282P-100mg)
pkg of 2 × 100 mg (870282P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870282P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870282P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H92N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-48(56)61-41-44(64-49(57)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-63-65(59,60)62-40-39-52-47(55)36-34-33-35-46-50-45(43-66-46)53-51(58)54-50;/h17-20,44-46,50H,3-16,21-43H2,1-2H3,(H,52,55)(H,59,60)(H2,53,54,58);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t44-,45+,46+,50+;/m1./s1
InChI Key
ZGFSYDGJPSEMJM-AOAFAMOJSA-M
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
870282P-200MG:
870282P-BULK:
870282P-100MG:
870282P-VAR:
870282P-25MG:
試験成績書(COA)