Merck
Z693790
LabJaws 格子ロッド S-コネクター
nickel plated
別名:
クランプホルダー, フレームコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
nickel plated
メーカー/製品名
Troemner 916127
最大口開き
0-13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2本の格子ロッドを角度90°で固定するクランプで、特長として各ロッドの位置の調整ネジが別になっています。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)