Merck
Z694142
Troemner Lab-Frame スタンダードキット、アルミロッド付き
medium, 24 in. x 48 in.
別名:
支持ロッド, 研究用クランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
サイズ
M
メーカー/製品名
Troemner 916174
ベースサイズ
18 in.
フレームL×W
24 in. × 48 in.
ロッド直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スタンダードなLab-Frameキットは5種類のサイズ、3種類の格子ロッドの選択肢を揃えています。
  • 従来の心なし研削によるアルミニウム製
  • 非腐食性のファイバーグラス
  • 丈夫なステンレス製
ラボのヒュームフード内に適合するよう特に設計された様々なラボ用フレームには、ステンレス製ロッドが付属します。ニッケルめっきコネクターとラボ用フレーム安定台は、全キットとも標準付属品です。ラボ用フレームのベース部分は、ネジ(付属)で作業台の上に恒久的に取り付けることができます。
水平方向または垂直方向に取り付け、蒸留や一般的なセットアップに便利です。フレームの寸法は24 × 48インチ(610 × 1219 mm)です。底面の幅は18インチ(457 mm)で、安定性を確保しています。
構成内容:
  • 2インチ(51 mm)ロッド(8本)
  • 18インチ(457 mm)ロッド(2本)
  • 24インチ(610 mm)ロッド(7本)
  • 48インチ(1219 mm)ロッド(4本)
  • Sコネクター(35個)
  • ロッドエンドコネクター(4個)
  • ラボ用フレーム安定台(4個)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z694142-1KT4061833044773