Merck
Z562521
LabJaws end-to-end lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
メーカー/製品名
Troemner 916133
最大口開き
0-13 mm , 0-51 inches
詳細
Corrosion resistant. Increases the length of lab frame rods and clamps with perfect alignment. Comes with 2 set screws.
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)