Merck
Z693812
LabJaws マルチロッドコネクター
nickel plated
別名:
クランプホルダー, フレームコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
nickel plated
メーカー/製品名
Troemner 916131
最大口開き
0-13 mm
詳細
コネクター1個で最大限の調整能を発揮します。2本の調整ロッドをコネクターの楕円穴に取り付け、固定すると曲がりません。側面と正面の13 mm穴により、様々な配置を作れます。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z693812-1EA4061833044698