物質
nickel plated (zinc)
メーカー/製品名
Troemner 916128
最大口開き
0-13 mm , 0-51 inches
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性です。このフックにより、調整ネジ1個で2本の構成部品を片手で組み立てられます。
法的情報
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z562548-1EA | 4061826730003 |