Merck
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
110 mm × 13 mm × 10 mm
キャパシティ
12 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z685429-1EA4061833413654