Merck
Z529508
Coors porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
NACRES:
NB.35
物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66328
キャパシティ
1200 mL
上部外径 × H
180 mm × 110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)