Merck
Z529516
Coors porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
NACRES:
NB.35
物質
porcelain
メーカー/製品名
Coorstek 66331
キャパシティ
4000 mL
乳棒長
280 mm
上部外径 × H
283 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z529516-1EA4061833569832
Z529540-1EA4061833580950