Merck
Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
60 mm × 9 mm × 9 mm
キャパシティ
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
Platinum crucible lid fits 10 mL crucible
Z562033
Platinum crucible lid
白金るつぼ standard, capacity 15 mL
Z562041
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 30 mL
Z562092
白金るつぼ
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z685364-1EA4061833571965