Merck
Z562033
Platinum crucible lid
fits 10 mL crucible
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
重量
2.8 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製るつぼのフタは、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Platinum combustion boat capacity 3 mL, with handle
Z685364
Platinum combustion boat
白金るつぼ standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z562033-1EA4061833310687