Merck
Z685356
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 100 mL
別名:
Dish for High-Temperature Use, Platinum Lab Dish, Reinforced Platinum Dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD9
H ×直径
29 mm × 75.0 mm
キャパシティ
100 mL
ディッシュ直径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製ラボウェアは、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸および酸化に対し、高温で優れた耐性を示します。白金ディッシュは、適切な溶媒中で煮沸により浄化可能です。表面のアルミナ粉末の磨き傷に混在する物質の除去に適しています。
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
特徴および利点
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Platinum combustion boat capacity 12 mL, with handle
Z685429
Platinum combustion boat
白金るつぼ standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ
vibrant-m
Z246794
Zirconium crucible
白金るつぼ standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z685356-1EA4061835517053