Key Documents
Z685402
Platinum combustion boat
capacity 6 mL, with handle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
60 mm × 13 mm × 10 mm
キャパシティ
6 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)