詳細
コンプリート"A"エバポレーターコンデンサーアセンブリは、垂直方向に備え付けられた内部コイルをもつメインのガラスコンデンサーボディ、Oリング、1Lのレシービングフラスコ、ステンレススチール製クランプ、GLねじ式キャップ、ホースバルブを備えています。ボトムジョイントは35/20です。Buchi®エバポレーター200/205型および114-144シリーズにフィットする用に設計されています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z682330-1EA | 4061832352053 |