Merck
Z682357
Aldrich®ロータリーエバポレータコンデンサーコンプリート、"V"アセンブリ
plastic-coated glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
plastic-coated glass
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40603/32304
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コンプリート"V"エバポレーターコンデンサーアセンブリは、垂直方向に備え付けられた内部コイルをもつメインのガラスコンデンサーボディ、Oリング、1Lのレシービングフラスコ、ステンレススチール製クランプ、GLねじ式キャップ、ホースバルブを備えています。ボトムジョイントは35/20です。Buchi®エバポレーター200/205型および114-144シリーズにフィットする用に設計されています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)