Merck
Z509795
Thermolyne® Small Benchtop Muffle
AC/DC input 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.24
特徴
CE compliant
CSA approved
temperature uniformity± 7.8 °C (at 1000 °C)
メーカー/製品名
Barnstead International FB1310M-33
W × H × depth
23 cm × 36 cm × 33 cm
チャンバーW × H × D
10.3 cm × 9.8 cm × 13 cm
消費電力
1050 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for ashing organic or inorganic samples, and ignition tests. Can be used for determination of volatile and suspended solids.
  • Drop-down door convenient for loading and unloading
  • Analog controls
  • Display reads chamber temperature or set-point temperature
  • Safety switch removes power from heating elements when door is open
法的情報
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z509795-1EA4061833298312