Key Documents
Z655309
Hanna bench conductivity meter HI 4321
pH -2.0-20, accuracy: 0.1, resolution: 0.1, conductivity 0.000-9.999 μS/cm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 μS/cm, temperature -20-120 °C, accuracy: 0.2 °C, resolution: 0.1 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115609
メーカー/製品名
Hanna
TDS測定範囲
0.000-9.999 ppm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 ppm
導電率測定範囲
0.000-9.999 μS/cm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 μS/cm
mV測定範囲
±2000, accuracy: 0.2, resolution: 0.1
pH測定範囲
-2.0-20, accuracy: 0.1, resolution: 0.1
塩分測定範囲
0.00-42.00, accuracy: 1%, resolution: 0.01
温度測定範囲
-20-120 °C, accuracy: 0.2 °C, resolution: 0.1 °C
サイズ
159 mm × 230 mm × 93 mm
重量
800 g
詳細
Hanna新型研究用bentop導電率計ではEC、抵抗率および塩分濃度の測定が可能です。ECの測定範囲は0.001μS/cm~1 S/cmで、使用プローブの自動認識機能が付いています。塩分濃度は、実用塩分単位で表示されます。すべての導電率測定モデルには、ステージ1、2、3USPモデルと、線形および天然水温度補正機能が付いています。
  • 1 EC入力チャネル
  • 自動エンドポイント
  • 最高4点の基準による自動校正機能
  • USP 645:保存可能レポート数200
  • RS 232とUSB
  • キットには4-ring EVプローブ、電極ホルダー、説明書が付いています。
  • 直流12 V
電極の正しい選択法については、Electrode Selection Guideをご参照ください。
Electrode Maintenanceにも、お役立ち情報を掲載しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)