Merck
Z566284
グローブボックスポート用クランプリング
port O.D. 6 in.
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
特徴
for glove boxes and Techni-Dome® 6 in. O.D.
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H50029-0200
詳細
クランピングリングは外径 6インチ(15 cm)のTechni-dome®グローブチャンバー、Z 564869用グローブポートにフィットします。
法的情報
Techni-Dome is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z566284-2EA4061832265858