物質
black gloves
neoprene gloves
サイズ
8
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 2 sleeves
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
21 in.
手の厚み
~0.018 in.
ポートサイズ
6 in.
スリーブ厚
0.025 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
包装
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z187283-1KT | 4061833577127 |