Merck
Z187305
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 8, port size 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
neoprene
サイズ
8
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
パラメーター
3000 psi tensile strength (approx)
L × 厚み
27 in. × 0.015 in.
ポートサイズ
8 in.
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z187305-1PAK4061826668030