Merck
Z187321
Sigma-Aldrich
One-piece dry-box gloves and sleeves
white Hypalon®, thickness 15 mil (0.015 in.)
別名:
Dry-box gloves, One-piece gloves, Protective gloves
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
white Hypalon®
white gloves
サイズ
9 3/4
無菌性
non-sterile
特徴
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
32 in.
手のサイズ
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
ポートサイズ
8 in.
厚さ
15 mil (0.015 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 水蒸気、気体、および有毒な流体に対して最高の不透過性を有するブチル
  • 摩擦、酸化化学物質、オゾン、およびUVに強いHypalon®
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)