Merck
Z645796
Chemical spill socks
別名:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Clear-spill CS12
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW
詳細
For the containment and absorption of hazardous and unknown liquid spills. Each sock absorbs 3 Litres.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)