おすすめの製品
AC/DC入力
115 V AC, US 2-pin plug
物質
aluminum plate
特徴
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3810001
パラメーター
50-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
W × H × D
165 mm × 85 mm × 275 mm
プレート直径
135 mm
攪拌機最大容量
20 L
重量
2.5 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
実験室用のベストセラーのホットプレートスターラーを、革新的技術と新しい機能を加えることにより新しく改良したバージョンです。
- より速いスピードのためのより強いモーター
- 媒体をより早く加熱するための追加の温度コントロールモード
- 一体型温度コントロール
- PT 1000温度センサー(PT 1000.60)が付属
- スイッチがオフの状態でも、デジタルディスプレイで温度と速度を正確に設定可能
- 安全温度の限界値をデジタル表示によって設定可能
- ホットトップ表示 >> 火傷防止のため、表面高温時に警告を表示
- デジタルエラーコードの表示
- 調節可能な加熱プレートの安全回路(50~360°C)
- 監視なしの操作に適した加熱機能付き安全マグネティックスターラー
- 接触型温度計(例、ETS-D5)に接続するためのDIN 12878準拠ブッシングは、正確な温度コントロールを可能にします。
- 加熱調節技術の向上によって実現された高度な安定性
- 同梱されたアッセンブリ(IP 42)が高耐用性を保証
- 最適な温度転移のための、高度に磨かれたアルミニウム加熱プレート
- 改良された磁気接着
- H 100保護カバー付き
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.