Merck
Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.72
物質
aluminum
特徴
Holds 1 x 250 mL flask
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0025000633
W × H × D
90 mm × 35 mm × 79 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
特徴および利点
  • Holds 1 x 250 mL flask
  • Hole diameter: 86 mm
  • Hole depth: 31.5 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z767980-1EA4061832775425