Merck
Z567256
Ace丸底圧力フラスコ、サーモウェル付き
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type PTFE plug seal
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 8417-03
キャパシティ
50 mL
直径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
壁が厚いホウケイ酸ガラスフラスコの定格圧力は120°Cで60 psiです。底が丸いため、マントルヒーターやその他の丸底フラスコ用途に容易に使用できます。フラスコには、#15 Ace-Thred PTFE前面シールブッシングとFETFE® O-リングが付いています。
ご注意:このガラス器具は、圧力や真空による破損が保証されません。これらのフラスコにかき傷やその他の傷がある場合は使用しないでください。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.