物質
stainless steel
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2735451
L ×直径
260 mm × 3 mm , Depth of immersion: 230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement stainles steel sensor for use with IKA stirrers ETS-D5 and ETS-D6.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKATRON is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z404942-1EA | 4061826660720 |