メーカー/製品名
HB Instruments 9/4852
温度測定範囲
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
ステムサイズ
8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 2インチ(51mm)目盛盤
- °C/°F目盛
- 再較正調節機能
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z277940-1EA | 4061833462874 |