Merck
Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.72
物質
aluminum
anodized aluminum
特徴
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0025000641
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Piston insert for use with 100ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z768162-1EA4061832775708