Merck
Z604542
Büchi® rotary evaporator Model R-200
advanced, glass, with diagonal condenser assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
AC/DC入力
120 V, 50 - 60 Hz
物質
glass
特徴
CE compliant
利用可能性
not available in USA and Canada
重量
16-18 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モジュール構造のため、エバポレーターはR-200/205の2種類のモデルから、真空コントローラーはV-800/V-805の2種類のモデルから、およびガラス装置は3種類の中から選択してユニットを構成することが可能です。エバポレーターフラスコには標準的な24/40接合部が、受器フラスコには35/20ボール接合部が付いています。
R-200モデルエバポレーター
  • 従来のモデルより設置面積が33%減少
  • 化学薬品に対する耐性が高いPTFE/ガラス製真空シーリングシステムは最長5年間にわたって使用可能です
  • 場所を取らないモジュール設計により、組み込み式真空調整器の追加と前もって設定した時間/圧力勾配の実行が可能
  • 電動急動式サーボジャッキによってガラス器具を軽い力で上下に調整
  • デジタル温度表示付きPTFEコート広域4Lヒートバス、モデルB-490、オイルまたは水を使用、20~180°C(68~356°F)
  • 安全性の強化: 絶縁されたヒートバス、プラスチックおよびガラスコートされたガラス器具、オプションの遠隔制御、および安全シールド
  • 50 mL~3 Lの試料処理
傾斜コンデンサーアセンブリー付きエバポレーター
溶媒の単純な蒸留と一般的使用。水道水による冷却。供給管入口から、フラスコの容量を超える量が連続的に供給されます。
コールドトラップコンデンサーアセンブリー付きエバポレーター
2ピースからなるコールドトラップコンデンサー方式が低沸点溶媒に最適です。機械的冷却またはドライアイスとアセトンを使用。
垂直コンデンサーアセンブリー付きエバポレーター
高沸点溶媒(100°C超)の蒸留用。水道水による冷却。供給管入口から、フラスコの容量を超える量が連続的に供給されます。
3ステップの選択ガイド
1.ガラス製品の選択
傾斜コンデンサー、垂直コンデンサー、コールドトラップコンデンサー
2. エバポレーターモデルの選択
フル装備のR-200基本モデル
デジタル蒸気温度表示が追加されたR-205基本モデル
3. レベルの選択
BASIC
選ばれたエバポレーターモデルの機能
アドバンス選ばれたエバポレーターモデルの機能に半自動の内蔵型V-800真空コントローラーを追加回転速度およびサーボジャッキの遠隔操作(オプション)
プロフェッショナル選ばれたエバポレーターモデルの機能にプログラム可能な内蔵型V-805真空コントローラーを追加回転速度およびサーボジャッキの遠隔操作(オプション)
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)