Merck
Z563994
Büchi® Rotavapor® RII evaporator with jack and water bath
joint: ST/NS 29/32, glass, condenser, diagonal, AC/DC input 230 - 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
glass
ジョイント
joint: ST/NS29/32
特徴
CE compliant
CSA approved
condenser diagonal
メーカー/製品名
Büchi 2411A0
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotavapor RII は、教育や研究における古典的な実験用途の基本的な必要性を、品質や安全性を損なうことなく、実際に忠実に、また完全に満たすものです。3種類の異なるガラス器具アセンブリがあり、すべてに標準の24/40ジョイント(US)または29/32(欧州)ジョイントがエバポレーターフラスコに、また35/20ボールジョイントが受けフラスコに付属しており、また標準ガラスかプラスチックコートガラスかのいずれかを選択できます。
Model R II の特長:
  • 連続的蒸気ダクトとPTFE複合体の真空シールによる、長期稼動寿命と有効なシーリング
  • 小さな設置面積と粉末コートアルミニウムの頑丈なデザイン
  • 手動の「quick-action」ジャック
  • 加熱バスは温度範囲0~95°Cで、クイックリリースの電気接続による、容易な取り外し
  • 50 mL~4 Lのサンプル処理
対角型冷却装置付きエバポレーター
単純に溶媒を蒸留する場合や一般的な用途に使用できます。流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
垂直型冷却装置付きエバポレーター
標準の蒸留および高沸点溶媒(>100°C)用流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
冷却トラップ型冷却装置付きエバポレーター
ツーピース式冷却器。低沸点溶媒に最適です。 機械冷却またはドライアイス-アセトンを使用。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)