Merck
Z402923
ビュッヒ®Rotavapor®エバポレータ用真空シール
KD 22 stationary, for R114/R124/R100
別名:
Büchi Rotavapor シール, Büchi エバポレーター用シール, Rotavapor 用真空シール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104804
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 000636
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Buchi Rotavapor® エバポレーターの真空シールはPTFE製です。コールドトラップ、垂直コンデンサー、対角コンデンサーに装着されており、コンデンサーと蒸気ダクトとのしっかりとした接続を確保します。
フィッツ冷却トラップ、垂直、斜め凝縮装置
アプリケーション
Büchi® Rotavapor® エバポレーター用真空シールは、回転する蒸気ダクトとコンデンサーとを気密に接続するために使用されています。
特徴および利点
  • BUCHI R-100 RotavaporとR-3 Rotavaporで使用できます。
  • OEMシールは、適切な装着と性能を確保します。
  • 耐薬品性に優れています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1