Merck
Z341924
IKA® dish attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.3 dish attachment, 1/cs
別名:
シェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.73
物質
foil (slip-resistant)
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3120600
適合性
suitable for
詳細
Note: For smooth movement for cell cultures, nutrient media in Petri dishes, culture bottles and vessels with a low center of gravity; with integrated slip-resistant foil (PP).
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)