Merck
Z742571
Optional tube adapter for PlateFuge Microcentrifuge
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
特徴
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C2000-A02
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with PlateFuge Microcentrifuge
詳細
PlateFuge Microplate Tube Adapter
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
法的情報
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)