物質
orange
polypropylene
特徴
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio R1070
詳細
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
特徴および利点
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)