安全性情報
AB10533
Sigma-Aldrich
抗LMX-1抗体
serum, from rabbit
別名:
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, hamster
交差性(ホモロジーによる予測)
hamster (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
詳細
LMX-1は、LIM-ホメオドメイン(LIM-HD)転写因子ファミリーに属する転写因子です。これは、初期のシグナル伝達に対する反応として、腹側中脳の内部で誘導されます。LMX-1は、蓋板の発生、CNS後細胞の日付特定、および椎骨の発生にとって必須の成分です。背側CNSに見られる組織的中心である蓋板で発現し、WNTおよびBMPなどのシグナル伝達分子の分泌を介して隣接ニューロンの分化および特定化を調節する機能を果たします。最近の研究により、LMX-1はパーキンソン病の治療処置のために、中脳ドーパミン神経細胞(mesDA)の産生を刺激できる可能性が高いことが分かっています。パーキンソン病は、黒質緻密部(SN)内でのmesDA神経変性の進行に起因する、ドーパミン作動性神経伝達の低下を特徴とする疾患です。
特異性
この抗体はLMX-1を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
ハムスターLMX-1のC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
抗LMX-1抗体はLMX-1に対する抗体であり、WBに使用できます。
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
マウス睾丸組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス睾丸組織ライセートでLMX-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約50 kDa。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む未精製ウサギポリクローナル血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
マウス睾丸組織ライセート
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB10533:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carlos W Gantner et al.
STAR protocols, 1(2), 100065-100065 (2020-10-29)
Here, we describe a xeno-free, feeder-free, and chemically defined protocol for the generation of ventral midbrain dopaminergic (vmDA) progenitors from human pluripotent stem cells (hPSCs). This simple-to-follow protocol results in high yields of cryopreservable dopamine neurons across multiple hPSC lines.
Elizabeth J Paik et al.
Scientific reports, 8(1), 804-804 (2018-01-18)
Human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) can provide sources for midbrain dopaminergic (mDA) neural progenitors (NPCs) for cell therapy to treat Parkinson's disease (PD) patients. However, the well-known line-to-cell line variability in the differentiation capacity
Miranda Robbins et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 574-574 (2021-11-15)
Stem cell-based therapies for neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are a promising approach in regenerative medicine and are now moving towards early stage clinical trials. However, a number of challenges remain including the ability to grow stem cells in vitro
Molecular organization and timing of Wnt1 expression define cohorts of midbrain dopamine neuron progenitors in vivo.
Ashly Brown,Jason T Machan,Lindsay Hayes,Mark Zervas
The Journal of Comparative Neurology null
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity