Merck
Z615692
Julabo® 水浴試験用チューブラック
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
物質
polypropylene
特徴
Holds 90 x 11-13 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970382
パラメーター
+80 °C temp. limit
直径
11-12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene tray and test tube inserts can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)