Merck
CTGR75S01
Millipore
エアベント® 0.2 µm、カートリッジ
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm), Code 7
別名:
Aervent CTGR Cartridge Filter 5 in. 0.2 µm Code 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
steam-in-place compatible
製品種目
Aervent®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Aervent®
パラメーター
≤12 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
gas filtration: suitable
L
5 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (13 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.32 m2
不純物
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤17.5 mg/cartridge
Matrix
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
入力
sample type gas
泡立ち点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
特徴および利点
カートリッジあたり85 Nm3/h(50 SCFM)でのΦX-174ウイルス粒子の108–1010 PFUのトータルチャレンジのエアロゾル保持の評価
包装
開けやすいダブルバッグ
品質
10⁷ CFU/cmの最小チャレンジ濃度で21日間Brevundimonas diminuta を保持²
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすPTFEメンブレンを用いて製造されました。
滅菌法:
145 °Cで30分間のSIPサイクルを150回(フォワード100回/リバース50回)
アナリシスノート
ハイドロコア:≤0.38 mL/min @ 2.6 bar (38 psig)、カートリッジ内の5つあたり
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析抽出物:制御された室温で70/30%のIPA/水混合物に24時間浸漬後
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『蒸気滅菌&完全性試験手順』ガイドと『目視検査』ガイドの1ページ目を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials