物質
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
品質水準
無菌性
irradiated
non-sterile
製品種目
Aervent®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Aervent®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
テクニック
gas filtration: suitable
L
7.2 cm (2.84 in.)
W
2.4 in.
直径
6.2 cm (2.4 in.)
ろ過面積
19.6 cm2
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤1.0 mg
Matrix
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
泡立ち点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
フィッティング
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このエアベント® 疎水性カプセルフィルターは、双方向に支えられたポリプロピレンケーシングの中に 50 mmエアベントPTFEメンブレンが入っています。この孔径 0.2 μm、ろ過面積19.6 cm2の滅菌グレードフィルターは、 重要な小スケールのガスラインやエアベントアプリケーション用に 設計されたものです。MTGR85000疎水性エアベントPTFEメンブレンは、 高流量、高処理量、低抽出物、少ない粒子の発生、 および広範な化学的適合性を提供します。 トレーサビリティと確認を容易にするために、各エアベント-50フィルターには、 カタログ番号、ロット番号が熱印字されています。エアベント®-50フィルター ユニット0.2 µm疎水性1/4 in. HB/HBは全て、製造中に完全性試験が行われています。
アプリケーション
代表的なアプリケーション
- 容器やカーボイの無菌ベント
- オートクレーブ真空ブレークライン
- 非水溶液の少量ろ過滅菌
- 小型ファーメンターの給排気ろ過
調製ノート
滅菌方法
130 °Cで30分のオートクレーブ滅菌10回、インライン蒸気滅菌不可
130 °Cで30分のオートクレーブ滅菌10回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
細菌保持
定量的な捕捉性能107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)をASTM F838-83の方法にて実施
定量的な捕捉性能107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)をASTM F838-83の方法にて実施
重量分析の抽出物:70//30 % IPA/水に浸漬
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用方法:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
- 保管について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection