物質
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
steam-in-place compatible
製品種目
Aervent®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Aervent®
パラメーター
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
gas filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.65 m2
不純物
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤35 mg/cartridge
マトリックス
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
入力
sample type gas
泡立ち点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
包装
品質
調製ノート
145 °C 30 分のSIP 150回 (正方向 100/逆方向50)
アナリシスノート
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.