Merck
Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 260.1 universal attachment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
IKA
利用可能性
available only in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG