詳細
熱可塑性のスクリュー式キャップ、Vitonの Oリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.