Merck
Z230855
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
male joint: ST/NS 14/20
別名:
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ラベル
L
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
関連するカテゴリー
詳細
熱可塑性のスクリュー式キャップ、VitonのOリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z230855-1EA4061837617676