Merck
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NB.61
グレード
CE Compliant
詳細
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
メーカー/製品名
Model MP120
利用可能性
available only in EU
mV測定範囲
1,999
pH測定範囲
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
パラメーター
−5-105 °C temperature
サイズ
50 mm × 90 mm × 210 mm
バッテリー電源
AA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
特徴および利点
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
法的情報
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)