Merck
1.51236
Supelco
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115720
NACRES:
SB.52
product name
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
テクニック
HPLC: suitable
品質水準
保管温度
no temp limit
詳細
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
アナリシスノート
visual control: passes test