主要文書
1.15545
Supelco
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115716
NACRES:
SB.52
製品名
Knurled nuts for capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones,
テクニック
HPLC: suitable
品質水準
保管温度
no temp limit
詳細
The package contains 4 knurled nuts.
アナリシスノート
visual control: conforms