Merck
Z290882
Sigma-Aldrich
PEEKチューブカッター
別名:
PEEK Tubing Cutter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32035301
NACRES:
SB.52
詳細
ばりが生じないように垂直に外径1/16インチから1/8インチまでのポリマ-チュ-ブを切断します。 PEEKチュ-ブ切断用にデザインされていますが、PTFEキャピラリ-チュ-ブ、Tefzelキャピラリ-チュ-ブも容易に切断します。セイフティロック付きのコンパクトなデザインです。替え刃が1枚付いています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5