Merck
Z217085
Sigma-Aldrich
Scienceware® microtube cutter
for tubes up to 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
メーカー/製品名
Bel-Art F21018-0000
詳細
Cutters are perfect for retrieving radioactive pellets from the tips of tubes without resuspension or the risk of splattered radioactive substance. Works best with polypropylene and polyethylene tubes up to 1.5ml, not recommended for use with polystyrene tubes. Maximum cut diameter: 9.4mm (.37"). Replacement blades available.
Safely and accurately removes microcentrifuge tube tips
  • Eliminating the hazards of using knives or razor blades
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z217085-1EA4061832257693